1,1,1,3,3,3-Hexafluorisopropylmethacrylat 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: Hexafluoroisopropyl methacrylate, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropylmethacrylate

PC4756-100G PC4756-50G PC4756-250G
APOSPC4756-100GEA 206 EUR
APOSPC4756-100G APOSPC4756-50G APOSPC4756-250G
1,1,1,3,3,3-Hexafluorisopropylmethacrylat 98%
1,1,1,3,3,3-Hexafluorisopropylmethacrylat

Affords low refractive index polymer.

Formel: C₇H₆F₆O₂
Molecular Weight: 236,12 g/mol
Siedepunkt: 99 °C
Dichte: 1,302 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 14 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040105
CAS-Nummer: 3063-94-3
EINECS: 221-309-9
UN: 3272
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR