1,1,1,3,3,3-Hexafluorisopropyltoluol-4-sulfonat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-yl 4-methylbenzenesulphonate
PC4760-25G PC4760-5G
APOSPC4760-25GEA 149 EUR
APOSPC4760-25G APOSPC4760-5G
1,1,1,3,3,3-Hexafluorisopropyltoluol-4-sulfonat 97%
1,1,1,3,3,3-Hexafluorisopropyltoluol-4-sulfonat
Formel: C₁₀H₈F₆O₃S
Molecular Weight: 322.23 g/mol
Schmelzpunkt: 39…40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039262
CAS-Nummer: 67674-48-0
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable