1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-methyl-2-propanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Hexafluor-2-methylisopropanol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-hydroxy-2-methylpropan
PC4765-100G PC4765-25G PC4765-5G
APOSPC4765-100GEA 619 EUR
APOSPC4765-100G APOSPC4765-25G APOSPC4765-5G
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-methyl-2-propanol 98%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol
Formel: C₄H₄F₆O
Molecular Weight: 182,07 g/mol
Siedepunkt: 60…62 °C
Dichte: 1,484 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039259
CAS-Nummer: 1515-14-6