Bis(1H,1H-perfluorobutyl)fumarate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC4782-25G PC4782-5G PC4782-1G
APOSPC4782-25GEA 728 EUR
APOSPC4782-25G APOSPC4782-5G APOSPC4782-1G
Bis(1H,1H-perfluorobutyl)fumarate 97%
Bis(1H,1H-perfluorobutyl)fumarate
Formel: C₁₂H₆F₁₄O₄
Molecular Weight: 480,16 g/mol
Schmelzpunkt: 40…42 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00337741
CAS-Nummer: 24120-17-0