Hexafluoropropene trimer 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4792-100G PC4792-25G
APOSPC4792-100GEA 226 EUR
APOSPC4792-100G APOSPC4792-25G
Hexafluoropropene trimer 97%
Hexafluoropropene trimer
Mixture of perfluoro-2,3,5-trimethylhexene-3,perfluoro-2,3,5-trimethylhexene-2 & perfluoro-2,4,5-trimethylhexene-2
Formel: C₉F₁₈
Siedepunkt: 110…115 °C
Dichte: 1,83 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 24 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00043821
CAS-Nummer: 6792-31-0
UN: 1993
ADR: 3,III