Hexafluoro-2-(p-tolyl)isopropanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(4-methylphenyl)propan-2-ol
PC4805-100G PC4805-25G
APOSPC4805-100GEA 693 EUR
APOSPC4805-100G APOSPC4805-25G
Hexafluoro-2-(p-tolyl)isopropanol 97%
Hexafluoro-2-(p-tolyl)isopropanol
Formel: C₁₀H₈F₆O
Molecular Weight: 258,17 g/mol
Siedepunkt: 182 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015357
CAS-Nummer: 2010-61-9