2-(Difluormethoxy)phenylacetonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(2-(Difluoromethoxy)phenyl)acetonitrile
PC4809-1G PC4809-5G PC4809-10G
APOSPC4809-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4809-1G APOSPC4809-5G APOSPC4809-10G
2-(Difluormethoxy)phenylacetonitril 98%
2-(Difluormethoxy)phenylacetonitril
Formel: C₉H₇F₂NO
Molecular Weight: 183,1548 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236240
CAS-Nummer: 41429-22-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III