2'-Trifluormethoxyacetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-[2-(Trifluormethoxy)phenyl]-1-ethanon
PC4816-1G PC4816-25G PC4816-5G
APOSPC4816-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4816-1G APOSPC4816-25G APOSPC4816-5G
2'-Trifluormethoxyacetophenon 98%
2'-Trifluormethoxyacetophenon
Formel: C₉H₇F₃O₂
Molecular Weight: 204.15
Dichte: 1.265 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236320
CAS-Nummer: 220227-93-0