4-Fluor-3-methoxybenzoesäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Methoxy-4-fluorobenzoic acid
PC4823-25G
PC4823-5G
PC4823-100G
APOSPC4823-25GEA
108
EUR
APOSPC4823-25G
APOSPC4823-5G
APOSPC4823-100G
4-Fluor-3-methoxybenzoesäure 96%
4-Fluoro-3-methoxybenzoic acid
Formel:
C₈H₇FO₃ Schmelzpunkt: 206…208 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00272134 CAS-Nummer: 82846-18-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...