6-Chlor-2-fluor-3-methoxybenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC48290-10G PC48290-5G PC48290-1G
APOSPC48290-10GEA 351 EUR
APOSPC48290-10G APOSPC48290-5G APOSPC48290-1G
6-Chlor-2-fluor-3-methoxybenzonitril 98%
6-Chlor-2-fluor-3-methoxybenzonitril
Formel: C₈H₅ClFNO
Molecular Weight: 185,59 g/mol
Schmelzpunkt: 88…92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09832269
CAS-Nummer: 1017777-72-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III