2-Amino-5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
PC48294-1G
PC48294-5G
PC48294-25G
APOSPC48294-1GEA
21.9
EUR
APOSPC48294-1G
APOSPC48294-5G
APOSPC48294-25G
2-Amino-5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Amino-5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₄BrF₃N₂ Molecular Weight: 241.011 g/mol Schmelzpunkt: 66…75 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09864896 CAS-Nummer: 944401-56-3 |