3'-Brom-2'-fluoracetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(3-Bromo-2-fluorophenyl)ethanone
PC48297-1G PC48297-5G PC48297-10G
APOSPC48297-1GEA 21.9 EUR
APOSPC48297-1G APOSPC48297-5G APOSPC48297-10G
3'-Brom-2'-fluoracetophenon 97%
3'-Brom-2'-fluoracetophenon
Formel: C₈H₆BrFO
Molecular Weight: 217,04 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09264507
CAS-Nummer: 161957-61-5