4-Brom-1-(difluormethoxy)-2-fluorbenzol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(Difluoromethoxy)-3-fluorobromobenzene, 1-Bromo-3-fluoro-4-(difluoromethoxy)benzene
PC48300-1G PC48300-5G PC48300-25G
APOSPC48300-1GEA 30.6 EUR
APOSPC48300-1G APOSPC48300-5G APOSPC48300-25G
4-Brom-1-(difluormethoxy)-2-fluorbenzol
4-Brom-1-(difluormethoxy)-2-fluorbenzol
Formel: C₇H₄BrF₃O
Molecular Weight: 241,0053 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11036067
CAS-Nummer: 147992-27-6