2-Fluor-4-iod-5-methylpyridin

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-Fluor-4-iod-5-picolin

PC48305-1G PC48305-25G PC48305-5G
APOSPC48305-1GEA 105 EUR
APOSPC48305-1G APOSPC48305-25G APOSPC48305-5G
2-Fluor-4-iod-5-methylpyridin
2-Fluoro-4-iodo-5-methylpyridine
Formel: C₆H₅FIN
Molecular Weight: 237,02 g/mol
Schmelzpunkt: 40…45 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03095297
CAS-Nummer: 153034-94-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR