2-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC48309-1G PC48309-25G PC48309-5G
APOSPC48309-1GEA 21.9 EUR
APOSPC48309-1G APOSPC48309-25G APOSPC48309-5G
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₄F₃IO₂
Molecular Weight: 316,0200 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11849931
CAS-Nummer: 702641-04-1