2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chlor-α,α,α-trifluor-p-toluylsäure
PC48310-25G PC48310-100G PC48310-5G
APOSPC48310-25GEA 89.9 EUR
APOSPC48310-25G APOSPC48310-100G APOSPC48310-5G
2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzoesäure 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₄ClF₃O₂
Schmelzpunkt: 114…117 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06208178
CAS-Nummer: 23228-45-7