3-Amino-2-brom-5-fluorpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC48312-25G PC48312-5G
APOSPC48312-25GEA 0 EUR
APOSPC48312-25G APOSPC48312-5G
3-Amino-2-brom-5-fluorpyridin 98%
3-Amino-2-brom-5-fluorpyridin
Formel: C₅H₄BrFN₂
Schmelzpunkt: 97…101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05662413
CAS-Nummer: 884495-03-8