Methyl-5-fluor-2-iodbenzoat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 5-fluoro-2-iodobenzoate
PC48322-1G
PC48322-5G
PC48322-10G
APOSPC48322-1GEA
21.9
EUR
APOSPC48322-1G
APOSPC48322-5G
APOSPC48322-10G
Methyl-5-fluor-2-iodbenzoat 97%
Methyl-5-fluor-2-iodbenzoat
Formel:
C₈H₆FIO₂ Molecular Weight: 280,0349 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12965043 CAS-Nummer: 1202897-48-0 |