(5-Fluoro-2-iodophenyl)methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Fluoro-2-iodobenzyl alcohol
PC48326-1G
PC48326-250MG
PC48326-5G
APOSPC48326-1GEA
74.1
EUR
APOSPC48326-1G
APOSPC48326-250MG
APOSPC48326-5G
(5-Fluoro-2-iodophenyl)methanol 97%
(5-Fluoro-2-iodophenyl)methanol
Formel:
C₇H₆FIO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12031763 CAS-Nummer: 877264-43-2 |