(1-Bromo-2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC48327-5G PC48327-1G
APOSPC48327-5GEA 575 EUR
APOSPC48327-5G APOSPC48327-1G
(1-Bromo-2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
(1-Bromo-2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formel: C₈H₆BrF₃
Siedepunkt: 49 °C/5mmHg
Dichte: 1,555 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12789673
CAS-Nummer: 434-42-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR