5-Brom-2-hydroxy-3-(trifluormethyl)pyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
PC48328-25G
APOSPC48328-25GEA 244 EUR
APOSPC48328-25G
5-Brom-2-hydroxy-3-(trifluormethyl)pyridin 98%
5-Brom-2-hydroxy-3-(trifluormethyl)pyridin
Formel: C₆H₃BrF₃NO
Molecular Weight: 242,00 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12546486
CAS-Nummer: 76041-79-7