2,3-Dibrom-5-fluorbenzotrifluorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,2-Dibromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC48350-10G PC48350-1G PC48350-5G
APOSPC48350-10GEA 389 EUR
APOSPC48350-10G APOSPC48350-1G APOSPC48350-5G
2,3-Dibrom-5-fluorbenzotrifluorid 97%
2,3-Dibrom-5-fluorbenzotrifluorid
Formel: C₇H₂Br₂F₄
Molecular Weight: 321.89 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09800679
CAS-Nummer: 1027511-90-5