2-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC48351-1G
PC48351-25G
PC48351-5G
APOSPC48351-1GEA
48
EUR
APOSPC48351-1G
APOSPC48351-25G
APOSPC48351-5G
2-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzoesäure 98%
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₉H₇F₃O₃ Molecular Weight: 220,15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09832311 CAS-Nummer: 937068-58-1 |