3'-Fluor-2'-methoxyacetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(3-Fluoro-2-methoxyphenyl)ethanone
PC48354-1G PC48354-250MG PC48354-5G
APOSPC48354-1GEA 69.6 EUR
APOSPC48354-1G APOSPC48354-250MG APOSPC48354-5G
3'-Fluor-2'-methoxyacetophenon 97%
3'-Fluor-2'-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₉FO₂
Molecular Weight: 168,17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12545933
CAS-Nummer: 295779-86-1