2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC48362-1G PC48362-5G
APOSPC48362-1GEA 95.7 EUR
APOSPC48362-1G APOSPC48362-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine
Formel: C₅H₂ClF₃N₂
Molecular Weight: 182.53 g/mol
Siedepunkt: 85 °C/112mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13189478
CAS-Nummer: 799557-87-2
UN: 3267
ADR: 8 III