α,α,α-Trifluor-m-kresol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-(Trifluormethyl)phenol, 3-Hydroxybenzotrifluorid
PC4840-25G PC4840-100G PC4840-500G
APOSPC4840-25GEA 21.9 EUR
APOSPC4840-25G APOSPC4840-100G APOSPC4840-500G
α,α,α-Trifluor-m-kresol 98%
α,α,α-Trifluor-m-kresol
Formel: C₇H₅F₃O
Siedepunkt: 178 °C
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 1,333 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002299
CAS-Nummer: 98-17-9
EINECS: 202-645-5
UN: 2927
ADR: 6.1+8,II