3'-Brom-2,2,2-trifluoracetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(3-Bromophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC48406-1G PC48406-25G PC48406-5G
APOSPC48406-1GEA 30.6 EUR
APOSPC48406-1G APOSPC48406-25G APOSPC48406-5G
3'-Brom-2,2,2-trifluoracetophenon 97%
3'-Brom-2,2,2-trifluoracetophenon
Formel: C₈H₄BrF₃O
Molecular Weight: 253,0160 g/mol
Siedepunkt: 78 °C/15mmHg
Dichte: 1,637 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00511232
CAS-Nummer: 655-26-5