3-Brom-4-(trifluormethoxy)benzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC48427-1G PC48427-5G
APOSPC48427-1GEA 219 EUR
APOSPC48427-1G APOSPC48427-5G
3-Brom-4-(trifluormethoxy)benzonitril
3-Brom-4-(trifluormethoxy)benzonitril
Formel: C₈H₃BrF₃NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13195683
CAS-Nummer: 191602-89-8