4-Fluorbenzoylchlorid, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: p-Fluorbenzoylchlorid, p-Fluorbenzoesäurechlorid
PC48430-100G
APOSPC48430-100GEA 21.9 EUR
APOSPC48430-100G
4-Fluorbenzoylchlorid, technische Qualität
4-Fluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₄ClFO
Molecular Weight: 158,56 g/mol
Siedepunkt: 82 °C/20mmHg
Schmelzpunkt: 44540 °C
Dichte: 1,326 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000684
CAS-Nummer: 403-43-0
EINECS: 206-961-4
UN: 3265
ADR: 8,II