4-Brom-2-nitro-6-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-5-bromo-3-nitrobenzotrifluoride
PC48440-1G PC48440-5G
APOSPC48440-1GEA 52.2 EUR
APOSPC48440-1G APOSPC48440-5G
4-Brom-2-nitro-6-(trifluormethyl)anilin
4-Brom-2-nitro-6-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₄BrF₃N₂O₂
Schmelzpunkt: 80…82 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09835318
CAS-Nummer: 157026-18-1