Perfluorheptan (Isomerengemisch) 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Hexadecafluorheptan
PC48475-100G
PC48475-25G
PC48475-5G
APOSPC48475-100GEA
235
EUR
APOSPC48475-100G
APOSPC48475-25G
APOSPC48475-5G
Perfluorheptan (Isomerengemisch) 98%
Perfluorheptan (Isomerengemisch)
Formel:
C₇F₁₆ Molecular Weight: 388.05 g/mol Siedepunkt: 80…82 °C Dichte: 1.72 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040339 CAS-Nummer: 335-57-9 |