1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3(2H)-one
PC4858-25G PC4858-5G
APOSPC4858-25GEA 592 EUR
APOSPC4858-25G APOSPC4858-5G
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-ol 97%
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-ol
Formel: C₅H₅F₃N₂O
Molecular Weight: 166.1 g/mol
Schmelzpunkt: 129…134 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085094
CAS-Nummer: 119022-51-4