4-Brom-2-fluor-N-methylbenzamid
Lieferant: Apollo Scientific
PC48582-1G PC48582-250MG
APOSPC48582-1GEA 311 EUR
APOSPC48582-1G APOSPC48582-250MG
4-Brom-2-fluor-N-methylbenzamid
4-Brom-2-fluor-N-methylbenzamid
Formel: C₈H₇BrFNO
Molecular Weight: 232,0497 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09878362
CAS-Nummer: 749927-69-3