4-Hydroxy-8-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC4858J-1G PC4858J-10G PC4858J-5G
APOSPC4858J-1GEA 58 EUR
APOSPC4858J-1G APOSPC4858J-10G APOSPC4858J-5G
4-Hydroxy-8-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
4-Hydroxy-8-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₁H₈F₃NO
Schmelzpunkt: 125…131 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00276592
CAS-Nummer: 1701-19-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR