2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Hydroxy-3-nitrobenzotrifluorid
PC4859-25G PC4859-5G PC4859-100G
APOSPC4859-25GEA 42.2 EUR
APOSPC4859-25G APOSPC4859-5G APOSPC4859-100G
2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenol 97%
2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenol
Formel: C₇H₄F₃NO₃
Molecular Weight: 207,11 g/mol
Siedepunkt: 92…94 °C/12mmHg
Dichte: 1,473 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 95 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009791
CAS-Nummer: 400-99-7
EINECS: 206-927-9