4-Nitro-3-(trifluormethyl)phenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Hydroxy-2-nitrobenzotrifluorid, α,α,α-Trifluor-4-nitro-m-kresol
PC4860-1G PC4860-25G PC4860-5G
APOSPC4860-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4860-1G APOSPC4860-25G APOSPC4860-5G
4-Nitro-3-(trifluormethyl)phenol 97%
4-Nitro-3-(trifluormethyl)phenol
Formel: C₇H₄F₃NO₃
Molecular Weight: 207.11
Siedepunkt: 135…138 °C/0.01mmHg
Schmelzpunkt: 72…80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014714
CAS-Nummer: 88-30-2
EINECS: 201-818-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III