5-Nitro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxy-5-nitro-3-(trifluoromethyl)pyridine
PC4862-1G PC4862-250MG
APOSPC4862-1GEA 36.4 EUR
APOSPC4862-1G APOSPC4862-250MG
5-Nitro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol 98%
5-Nitro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Formel: C6H3F3N2O3
Schmelzpunkt: 158 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00276983
CAS-Nummer: 99368-66-8