3,6-Dibrom-2-fluorbenzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC48653-25G PC48653-5G
APOSPC48653-25GEA 835 EUR
APOSPC48653-25G APOSPC48653-5G
3,6-Dibrom-2-fluorbenzaldehyd 97%
3,6-Dibrom-2-fluorbenzaldehyd
Formel: C₇H₃Br₂FO
Lagertemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 870703-68-7