7-Hydroxy-4-(trifluormethyl)-2H-chromen-2-on 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-(Trifluoromethyl)umbelliferone, TFMU
PC4866-1G PC4866-5G
APOSPC4866-1GEA 23.2 EUR
APOSPC4866-1G APOSPC4866-5G
7-Hydroxy-4-(trifluormethyl)-2H-chromen-2-on 97%
7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
Formel: C₁₀H₅F₃O₃
Molecular Weight: 230.14 g/mol
Schmelzpunkt: 178…188 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00037578
CAS-Nummer: 575-03-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III