2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzoesäure, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-Chlor-α,α,α-trifluor-m-toluylsäure
PC48678-25G
PC48678-5G
APOSPC48678-25GEA
29
EUR
APOSPC48678-25G
APOSPC48678-5G
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzoesäure, technische Qualität
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzoesäure
Formel:
C₈H₄ClF₃O₂ Molecular Weight: 224.57 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00061094 CAS-Nummer: 657-06-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...