2-Hydroxy-3-(trifluormethyl)pyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(Trifluormethyl)pyridin-2-ol
PC4868W-100G PC4868W-10G PC4868W-25G
APOSPC4868W-100GEA 77 EUR
APOSPC4868W-100G APOSPC4868W-10G APOSPC4868W-25G
2-Hydroxy-3-(trifluormethyl)pyridin 97%
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄F₃NO
Schmelzpunkt: 150…155 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00153194
CAS-Nummer: 22245-83-6