2-Hydroxy-5-(trifluormethyl)pyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-(Trifluormethyl)pyridin-2-ol
PC4869-100G PC4869-25G PC4869-5G
APOSPC4869-100GEA 36.4 EUR
APOSPC4869-100G APOSPC4869-25G APOSPC4869-5G
2-Hydroxy-5-(trifluormethyl)pyridin 97%
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄F₃NO
Molecular Weight: 163,1 g/mol
Schmelzpunkt: 145…149 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042315
CAS-Nummer: 33252-63-0