4-Hydroxy-8-(trifluormethyl)-3-chinolincarbonsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4869H-1G PC4869H-5G
APOSPC4869H-1GEA 40.6 EUR
APOSPC4869H-1G APOSPC4869H-5G
4-Hydroxy-8-(trifluormethyl)-3-chinolincarbonsäure 97%
4-Hydroxy-8-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₆F₃NO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00047603
CAS-Nummer: 23779-95-5