Methyl-2,6-difluoro-3-nitrobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 2,6-difluoro-3-nitrobenzoate
PC48724-25G PC48724-5G PC48724-100G
APOSPC48724-25GEA 102 EUR
APOSPC48724-25G APOSPC48724-5G APOSPC48724-100G
Methyl-2,6-difluoro-3-nitrobenzoate
Methyl-2,6-difluoro-3-nitrobenzoate
Formel: C₈H₅F₂NO₄
Molecular Weight: 217,128 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07368850
CAS-Nummer: 84832-01-9