Methyl-2-fluor-6-methylbenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 2-fluoro-6-methylbenzoate
PC48750-1G PC48750-5G
APOSPC48750-1GEA 23.5 EUR
APOSPC48750-1G APOSPC48750-5G
Methyl-2-fluor-6-methylbenzoat 98%
Methyl-2-fluor-6-methylbenzoat
Formel: C₉H₉FO₂
Molecular Weight: 168.1700 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11226310
CAS-Nummer: 197516-57-7