3-(Difluormethoxy)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4879-1G PC4879-5G PC4879-25G
APOSPC4879-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4879-1G APOSPC4879-5G APOSPC4879-25G
3-(Difluormethoxy)benzonitril 98%
3-(Difluormethoxy)benzonitril
Formel: C₈H₅F₂NO
Molecular Weight: 169,1282 g/mol
Siedepunkt: 224…225 °C
Dichte: 1,26 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236225
CAS-Nummer: 97582-88-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III