2,6-Difluor-4-nitrophenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC48834-1G PC48834-5G
APOSPC48834-1GEA 0 EUR
APOSPC48834-1G APOSPC48834-5G
2,6-Difluor-4-nitrophenol 95%
2,6-Difluor-4-nitrophenol
Formel: C₆H₃F₂NO₃
Molecular Weight: 175,0900 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07366521
CAS-Nummer: 658-07-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III