α,α,α-Trifluor-2-iodtoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Iodobenzotrifluoride, α,α,α-Trifluoro-o-iodotoluene, 1-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzene
PC4890-10G
PC4890-100G
PC4890-500G
APOSPC4890-10GEA
38
EUR
APOSPC4890-10G
APOSPC4890-100G
APOSPC4890-500G
α,α,α-Trifluor-2-iodtoluol 98%
α,α,α-Trifluor-2-iodtoluol
Formel:
C₇H₄F₃I Molecular Weight: 272.01 g/mol Siedepunkt: 197…198 °C Dichte: 1.936 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 81 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001041 CAS-Nummer: 444-29-1 EINECS: 207-147-1 UN: 3265 ADR: 8 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...