α,α,α-Trifluor-3-iodtoluol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 1-Iod-3-(trifluormethyl)benzol, 3-Iodbenzotrifluorid, α,α,α-Trifluor-m-iodtoluol

PC4891-100G PC4891-1KG PC4891-500G
APOSPC4891-100GEA 125 EUR
APOSPC4891-100G APOSPC4891-1KG APOSPC4891-500G
α,α,α-Trifluor-3-iodtoluol 97%
α,α,α-Trifluor-3-iodtoluol
Formel: C₇H₄F₃I
Molecular Weight: 272.01 g/mol
Siedepunkt: 82 °C/25mmHg
Schmelzpunkt: –8 °C
Dichte: 1.887 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001049
CAS-Nummer: 401-81-0
EINECS: 206-934-7
UN: 3265
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR