α,α,α-Trifluor-4-iodtoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Iod-4-(trifluormethyl)benzol, α,α,α-Trifluor-p-iodtoluol, 4-Iodbenzotrifluorid
PC4892-100G
PC4892-25G
APOSPC4892-100GEA
65.4
EUR
APOSPC4892-100G
APOSPC4892-25G
α,α,α-Trifluor-4-iodtoluol 98%
α,α,α-Trifluor-4-iodtoluol
Formel:
C₇H₄F₃I Siedepunkt: 185…186 °C/745mmHg Schmelzpunkt: 17…17,5 °C Dichte: 1,851 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 68 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00039398 CAS-Nummer: 455-13-0 EINECS: 207-234-4 |